Print…
Iron(III) fluoride, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 219 EUR
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Iron(III) fluoride, anidro 99%
Iron(III) fluoride
Fórmula: F₃Fe
Peso Molecular: 112.84 g/mol
Ponto de Fusão: 1030 °C
Densidade: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011012
Número CAS: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04065