Print…
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA 0 EUR
APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Fórmula: C₇H₆F₆O₂
Ponto de ebulição: 127…128 °C
Densidade: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041517
Número CAS: 1513-60-6
UN: 1993
ADR: 3,III