Print…
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl (2H-perfluoroprop-2-yl)acetate
PC3289E-5G PC3289E-25G PC3289E-1G
APOSPC3289E-5GEA 139 EUR
APOSPC3289E-5G APOSPC3289E-25G APOSPC3289E-1G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Fórmula: C₇H₈F₆O₂
Peso Molecular: 238.13 g/mol
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236608
Número CAS: 17327-34-3
UN: 3272
ADR: 3 II