Print…
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 65.4 EUR
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Ethyl trifluoropyruvate
Useful prochiral intermediate
Fórmula: C₅H₅F₃O₃
Ponto de ebulição: 95…98 °C
Densidade: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114935
Número CAS: 13081-18-0
UN: 3272
ADR: 3,III