Print…
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3288B-1G PC3288B-5G
APOSPC3288B-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3288B-1G APOSPC3288B-5G
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Fórmula: C₇H₁₁F₃O₂
Peso Molecular: 184.16 g/mol
Ponto de ebulição: 135…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040847
Número CAS: 6975-13-9
UN: 3272
ADR: 3 III