Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 517 EUR
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16988752
Número CAS: 22253-59-4