1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32877-1G
PC32877-100MG
PC32877-250MG
PC32877-500MG
PC32877-2.5G
APOSPC32877-1GEA
654
EUR
APOSPC32877-1G
APOSPC32877-100MG
APOSPC32877-250MG
APOSPC32877-500MG
APOSPC32877-2.5G
1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Fórmula:
C₁₃H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12404911 Número CAS: 1216541-77-3 |