1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32876-1G
PC32876-100MG
PC32876-250MG
PC32876-500MG
PC32876-2.5G
APOSPC32876-1GEA
654
EUR
APOSPC32876-1G
APOSPC32876-100MG
APOSPC32876-250MG
APOSPC32876-500MG
APOSPC32876-2.5G
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Fórmula:
C₁₃H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12404910 Número CAS: 1215695-69-4 |