Print…
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 510 EUR
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Fórmula: C₉H₉F₃N₂O
Peso Molecular: 218.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16077266
Número CAS: 1312766-79-2