Print…
1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32863-1G PC32863-100MG PC32863-250MG PC32863-500MG PC32863-2.5G PC32863-5G
APOSPC32863-1GEA 780 EUR
APOSPC32863-1G APOSPC32863-100MG APOSPC32863-250MG APOSPC32863-500MG APOSPC32863-2.5G APOSPC32863-5G
1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864924
Número CAS: 933731-71-6