Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32862-250MG
PC32862-500MG
APOSPC32862-250MGEA
328
EUR
APOSPC32862-250MG
APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Fórmula:
C₈H₇F₂NO₂ Peso Molecular: 187.15 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12827869 Número CAS: 1215353-13-1 |