Print…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 EUR
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso Molecular: 218.18 g/mol
Ponto de ebulição: 90…91 °C/10mmHg
Densidade: 1.459 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013556
Número CAS: 577-62-8