Print…
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3285E-1G PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA 116 EUR
APOSPC3285E-1G APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00219837
Número CAS: 175203-82-4