Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC3284-25G
PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA
198
EUR
APOSPC3284-25G
APOSPC3284-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula:
C₃H₅F₃O₃S Ponto de ebulição: 115…118 °C Densidade: 1,374 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 35 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000410 Número CAS: 425-75-2 EINECS: 207-037-3 UN: 2920 ADR: 8+3,II |