Print…
PoliClorotrifluoroetano 800
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 95.7 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
PoliClorotrifluoroetano 800
Oil 10 S
Inert gear box oil
Fórmula: (C₂ClF₃)n
Densidade: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 9002-83-9