Print…
PoliClorotrifluoroetano 800
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 197 EUR
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
PoliClorotrifluoroetano 800
Oil 10 S
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Fórmula: (C₂ClF₃)n
Ponto de ebulição: 132 °C
Ponto de Fusão: < –130 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 9002-83-9