Print…
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 314 EUR
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Fórmula: C₆H₇F₃O₂
Peso Molecular: 168.12 g/mol
Ponto de ebulição: 113…115 °C
Densidade: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009903
Número CAS: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3 III