Print…
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 203 EUR
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₅BrF₆O
Peso Molecular: 335.0405 g/mol
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792434
Número CAS: 131805-94-2
UN: 3261
ADR: 8 III