Print…
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10697421
Número CAS: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8,II