Print…
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32757-1G PC32757-25G PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32757-1G APOSPC32757-25G APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10697426
Número CAS: 825644-26-6