Print…
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC32756-100G PC32756-25G PC32756-5G
APOSPC32756-100GEA 549 EUR
APOSPC32756-100G APOSPC32756-25G APOSPC32756-5G
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 100…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369725
Número CAS: 849061-98-9