Print…
Ishikawa's reagent 25% em acetonitrila
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC32753-100G PC32753-25G PC32753-500G
APOSPC32753-100GEA 109 EUR
APOSPC32753-100G APOSPC32753-25G APOSPC32753-500G
Ishikawa's reagent 25% em acetonitrila
Ishikawa's reagent
Fórmula: C₇H₁₁F₆N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054683
Número CAS: 309-88-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II