Print…
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 27.7 EUR
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Ponto de ebulição: 93…94 °C/50mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835192
Número CAS: 156682-52-9