Print…
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32733-25G PC32733-5G PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA 0 EUR
APOSPC32733-25G APOSPC32733-5G APOSPC32733-100G
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 229…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774250
Número CAS: 825-98-9