Print…
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
PC32732-25G PC32732-5G
APOSPC32732-25GEA 157 EUR
APOSPC32732-25G APOSPC32732-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₂BrFO₂
Peso Molecular: 275.1100 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08703426
Número CAS: 889858-12-2