Print…
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32731-1G PC32731-5G PC32731-25G
APOSPC32731-1GEA 31.9 EUR
APOSPC32731-1G APOSPC32731-5G APOSPC32731-25G
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774249
Número CAS: 387-48-4