Print…
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3271-1G PC3271-5G PC3271-25G
APOSPC3271-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3271-1G APOSPC3271-5G APOSPC3271-25G
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₄S
Peso Molecular: 238.613 g/mol
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03030335
Número CAS: 37098-75-2
UN: 3261
ADR: 8 III