Print…
Isotiocianato de 4-Fluorofenilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 55.1 EUR
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
Isotiocianato de 4-Fluorofenilo 98%
Isotiocianato de 4-Fluorofenilo
Fórmula: C₇H₄FNS
Ponto de ebulição: 228 °C
Ponto de Fusão: 24…28 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004809
Número CAS: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 1759
ADR: 8,II