Print…
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA 0 EUR
APOSPC32700-10G APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Fórmula: C₁₃H₁₀F₆O₃
Peso Molecular: 328.21 g/mol
Ponto de ebulição: 80…82 °C/0.6mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052321
Número CAS: 175278-02-1