Print…
Etil trifluoroacetato 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Trifluoroacetic ethyl ester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Etil trifluoroacetato 99%
Etil trifluoroacetato
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 60…62 °C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000419
Número CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III