Print…
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(2,6-difluorophenyl)acetate
PC32680-1G PC32680-250MG
APOSPC32680-1GEA 108 EUR
APOSPC32680-1G APOSPC32680-250MG
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765417
Número CAS: 680217-71-4