Print…
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Fórmula: C₇H₄FNS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665747
Número CAS: 80087-71-4