Print…
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 143 EUR
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236352
Número CAS: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III