Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3261-1G PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA 0 EUR
APOSPC3261-1G APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998163
Número CAS: 1086378-32-6