Print…
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 411 EUR
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Fórmula: C₇H₆F₈O₂
Ponto de ebulição: 180 °C
Densidade: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153153
Número CAS: 2795-50-8
UN: 3272
ADR: 3,III