Print…
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC3252-1G PC3252-5G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3252-1G APOSPC3252-5G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Ponto de ebulição: 95…97 °C/12mmHg
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190144
Número CAS: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III