Print…
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-oxo-4,4,5,5,5-pentafluoropentanoate
PC3250F-25G PC3250F-5G PC3250F-1G
APOSPC3250F-25GEA 212 EUR
APOSPC3250F-25G APOSPC3250F-5G APOSPC3250F-1G
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Fórmula: C₇H₇F₅O₃
Ponto de ebulição: 141…145 °C
Densidade: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013569
Número CAS: 663-35-4
UN: 3272
ADR: 3,III