Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 197 EUR
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236256
Número CAS: 237424-17-8