Print…
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 29 EUR
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Ponto de ebulição: 112…114 °C
Densidade: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039211
Número CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0