Print…
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 77 EUR
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₈F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153150
Número CAS: 117724-62-6