Print…
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3245K-5G PC3245K-1G
APOSPC3245K-5GEA 306 EUR
APOSPC3245K-5G APOSPC3245K-1G
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Fórmula: C₇H₁₁F₃O₂
Peso Molecular: 184.16 g/mol
Ponto de ebulição: 142…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190636
Número CAS: 143484-00-8
UN: 1993
ADR: 3 III