Print…
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
PC3245D-25G PC3245D-5G PC3245D-100G
APOSPC3245D-25GEA 116 EUR
APOSPC3245D-25G APOSPC3245D-5G APOSPC3245D-100G
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Fórmula: C₇H₉F₃O₃
Peso Molecular: 198.14 g/mol
Ponto de ebulição: 144…146 °C
Densidade: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190635
Número CAS: 344-00-3
UN: 1993
ADR: 3 III