Print…
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 91.5 EUR
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₉F₃O₃
Peso Molecular: 186.13 g/mol
Ponto de ebulição: 90…91 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040842
Número CAS: 372-30-5