Print…
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 81.2 EUR
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 62…64 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 37…42 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153216
Número CAS: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5