Print…
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32416-25G PC32416-5G PC32416-1G
APOSPC32416-25GEA 0 EUR
APOSPC32416-25G APOSPC32416-5G APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Fórmula: C₁₂H₁₃FO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934558
Número CAS: 252938-22-0