Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 157 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 84…85 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: –21 to –20 °C
Densidade: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153085
Número CAS: 175205-81-9