Print…
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 0 EUR
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃FN₂O₂
Ponto de ebulição: 62…64 °C/5mmHg
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04112517
Número CAS: 13505-01-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III