Etil 4-fluorobenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC3230-100G
PC3230-1KG
PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA
0
EUR
APOSPC3230-100G
APOSPC3230-1KG
APOSPC3230-500G
Etil 4-fluorobenzoato 98%
Etil 4-fluorobenzoato
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Ponto de ebulição: 209…210 °C Ponto de Fusão: 25…27 °C Densidade: 1,146 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000351 Número CAS: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 |