Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 132 EUR
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FNO₃
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861388
Número CAS: 42564-51-2