Print…
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32284-5G PC32284-25G PC32284-1G
APOSPC32284-5GEA 58 EUR
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G APOSPC32284-1G
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Ponto de ebulição: 206…208 °C
Densidade: 1,335 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004806
Número CAS: 1840-19-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III